(S)-1-Benzyl-3-isopropylpiperazine
APOSOR15646-1GEA 0 EUR
APOSOR15646-1G
(S)-1-Benzyl-3-isopropylpiperazine
(S)-1-Benzyl-3-isopropylpiperazine
Formula: C₁₄H₂₂N₂
MW: 218,338 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787917
Núm. CAS: 324748-62-1