1-(Piperidin-4-yl)-1H-benzotriazole hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR1549-1GEA 315 EUR
APOSOR1549-1G APOSOR1549-250MG
1-(Piperidin-4-yl)-1H-benzotriazole hydrochloride
1-(Piperidin-4-yl)-1H-benzotriazole hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄N₄·ClH
MW: 238,717 g/mol
Pto. de fusión: 314…315 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831110
Núm. CAS: 79098-80-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR