3-Amino-6-(thien-3-yl)pyridazine

Atención

APOSOR14972-250MGEA 0 EUR
APOSOR14972-250MG APOSOR14972-100MG
3-Amino-6-(thien-3-yl)pyridazine
3-Amino-6-(thien-3-yl)pyridazine
Formula: C₈H₇N₃S
MW: 177,226 g/mol
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06801354
Núm. CAS: 105538-02-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR