3-Chloro-6-(2-chlorophenyl)pyridazine

Atención

APOSOR14958-1GEA 0 EUR
APOSOR14958-1G APOSOR14958-250MG
3-Chloro-6-(2-chlorophenyl)pyridazine
3-Chloro-6-(2-chlorophenyl)pyridazine
Formula: C₁₀H₆Cl₂N₂
MW: 225,074 g/mol
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801338
Núm. CAS: 66549-15-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR