2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%

Atención

APOSOR14939-1GEA 0 EUR
APOSOR14939-1G APOSOR14939-50MG APOSOR14939-250MG
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formula: C₉H₁₁N₃O
MW: 177,203 g/mol
Pto. de fusión: 120…121,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863239
Núm. CAS: 937796-10-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR