5-[(Methylamino)methyl]-3-phenylisoxazole 97%
Peligro
APOSOR14866-1GEA 0 EUR
APOSOR14866-1G APOSOR14866-250MG
5-[(Methylamino)methyl]-3-phenylisoxazole 97%
5-[(Methylamino)methyl]-3-phenylisoxazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055377
Núm. CAS: 852431-00-6
UN: 2735
ADR: 8,III