Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR1463-1GEA
65.5
EUR
APOSOR1463-1G
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate
Formula:
C₉H₁₀N₂O₃ MW: 194,187 g/mol Pto. de fusión: 172…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797503 Núm. CAS: 184778-33-4 |