Ethyl 5-(fur-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR1451-1GEA 0 EUR
APOSOR1451-1G
Ethyl 5-(fur-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(fur-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,198 g/mol
Pto. de fusión: 137…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797478
Núm. CAS: 34020-22-9