5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR14304-100MGEA
0
EUR
APOSOR14304-100MG
APOSOR14304-1G
APOSOR14304-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formula:
C₉H₉BO₂S MW: 192,043 g/mol Pto. de fusión: 100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06200866 Núm. CAS: 136099-65-5 |