3-(Azepan-1-yl)-2,2-dimethylpropylamine

Proveedor: Apollo Scientific

Peligro

APOSOR14261-250MGEA 87.3 EUR
APOSOR14261-250MG
3-(Azepan-1-yl)-2,2-dimethylpropylamine
3-(Azepan-1-yl)-2,2-dimethylpropylamine
Formula: C₁₁H₂₄N₂
MW: 184,322 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200874
Núm. CAS: 845885-85-0
UN: 2734
ADR: 8+3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR