4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR1423-1GEA 132 EUR
APOSOR1423-1G APOSOR1423-5G
4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole 97+%
4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formula: C₁₀H₈BrNS
MW: 254,146 g/mol
Pto. de fusión: 130…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00098207
Núm. CAS: 66047-74-3