4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)piperazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR13971-250MGEA 102 EUR
APOSOR13971-250MG
4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)piperazine 95+%
4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)piperazine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O
MW: 206,284 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001699
Núm. CAS: 85817-34-1