4-(3-Formylbenzyl)piperazine, N1-BOC protected 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Peligro

APOSOR1387-250MGEA 118 EUR
APOSOR1387-250MG APOSOR1387-1G
4-(3-Formylbenzyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(3-Formylbenzyl)piperazine, N1-BOC protected
Formula: C₁₇H₂₄N₂O₃
MW: 304,384 g/mol
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658977
Núm. CAS: 850375-08-5
UN: 3259
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR