5-Amino-4-(pyridin-3-yl)-1H-pyrazole

Proveedor: Apollo Scientific

Atención

APOSOR1379-250MGEA 164 EUR
APOSOR1379-250MG APOSOR1379-1G
5-Amino-4-(pyridin-3-yl)-1H-pyrazole
5-Amino-4-(pyridin-3-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₈H₈N₄
MW: 160,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07357373
Núm. CAS: 40545-68-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR