1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR13527-1GEA
90.2
EUR
APOSOR13527-1G
APOSOR13527-250MG
1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol
1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol
Formula:
C₆H₅N₃S MW: 151,189 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022663 Núm. CAS: 29448-81-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...