5-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 97%

Atención

APOSOR13028-5GEA 0 EUR
APOSOR13028-5G
5-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 97%
5-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Formula: C₈H₁₁NO₂·ClH
MW: 189,639 g/mol
Pto. de fusión: 190…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664377
Núm. CAS: 42365-68-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR