1-(2-Amino-3-methylbut-1-yl)-1H-imidazole dihydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR12979-100MGEA 55.3 EUR
APOSOR12979-100MG
1-(2-Amino-3-methylbut-1-yl)-1H-imidazole dihydrochloride
1-(2-Amino-3-methylbut-1-yl)-1H-imidazole dihydrochloride
Formula: C₈H₁₅N₃·2ClH
MW: 226,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117727
Núm. CAS: 1172472-37-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR