1-(2-Aminopropyl)-1H-imidazole dihydrochloride 95%
APOSOR12978-1GEA
0
EUR
APOSOR12978-1G
APOSOR12978-250MG
1-(2-Aminopropyl)-1H-imidazole dihydrochloride 95%
1-(2-Aminopropyl)-1H-imidazole dihydrochloride
Formula:
C₆H₁₁N₃·2ClH MW: 198,094 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05861371 Núm. CAS: 1158449-43-4 |