2-Phenylpiperazine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR12883-1GEA 132 EUR
APOSOR12883-1G APOSOR12883-5G
2-Phenylpiperazine dihydrochloride
2-Phenylpiperazine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
MW: 235,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840168
Núm. CAS: 872139-22-5