4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR1287-1GEA
190
EUR
APOSOR1287-1G
APOSOR1287-250MG
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Formula:
C₁₀H₇N₅ MW: 197,196 g/mol Pto. de fusión: 275 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084876 Núm. CAS: 175205-75-1 |