3-(4-methylphenoxy)benzylamine hydrochloride
APOSOR12861-250MGEA
0
EUR
APOSOR12861-250MG
APOSOR12861-1G
3-(4-methylphenoxy)benzylamine hydrochloride
3-(4-methylphenoxy)benzylamine hydrochloride
Formula:
C₁₄H₁₅NO·ClH MW: 249,736 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840100 Núm. CAS: 154108-16-4 |