2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyrazine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR12809-50MGEA 40.8 EUR
APOSOR12809-50MG
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyrazine dihydrochloride
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyrazine dihydrochloride
Formula: C₉H₁₃N₃O·2ClH
MW: 252,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840122
Núm. CAS: 950649-21-5