2-(piperidin-4-yloxy)pyrimidine dihydrochloride
APOSOR12808-1GEA 0 EUR
APOSOR12808-1G APOSOR12808-5G
2-(piperidin-4-yloxy)pyrimidine dihydrochloride
2-(piperidin-4-yloxy)pyrimidine dihydrochloride
Formula: C₉H₁₃N₃O·2ClH
MW: 252,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840123
Núm. CAS: 950649-19-1