2-(Pyridin-3-yl)thiomorpholine

Atención

APOSOR12775-250MGEA 0 EUR
APOSOR12775-250MG APOSOR12775-1G
2-(Pyridin-3-yl)thiomorpholine
2-(Pyridin-3-yl)thiomorpholine
Formula: C₉H₁₂N₂S
MW: 180,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04113628
Núm. CAS: 951623-85-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR