[4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenyl]methylamine hydrochloride 95%

Atención

APOSOR1276-1GEA 0 EUR
APOSOR1276-1G APOSOR1276-250MG
[4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
[4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenyl]methylamine hydrochloride
Formula: C₉H₉N₃S·ClH
MW: 227,714 g/mol
Pto. de fusión: 94…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682075
Núm. CAS: 175205-49-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR