5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR12623-1GEA
323
EUR
APOSOR12623-1G
APOSOR12623-250MG
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₅H₆N₂O₃ MW: 142,113 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10699178 Núm. CAS: 58364-97-9 |