6-(3-Bromophenyl)-2-chloronicotinic acid
APOSOR12507-1GEA 0 EUR
APOSOR12507-1G
6-(3-Bromophenyl)-2-chloronicotinic acid
6-(3-Bromophenyl)-2-chloronicotinic acid
Formula: C₁₂H₇BrClNO₂
MW: 312,546 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027894
Núm. CAS: 946384-94-7