5-(Hydroxymethyl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine 97%

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR12439-1GEA 270 EUR
APOSOR12439-1G APOSOR12439-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine 97%
5-(Hydroxymethyl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209,242 g/mol
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817494
Núm. CAS: 906352-79-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR