3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR12428-1GEA
201
EUR
APOSOR12428-1G
APOSOR12428-5G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Formula:
C₁₀H₉ClN₂O₂S MW: 256,709 g/mol Pto. de fusión: 76,5…78.5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09817503 Núm. CAS: 912569-59-6 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...