3,4-Dihydro-4-methyl-7-[(methylamino)methyl]-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine 97%
APOSOR12415-1GEA 0 EUR
APOSOR12415-1G APOSOR12415-250MG
3,4-Dihydro-4-methyl-7-[(methylamino)methyl]-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine 97%
3,4-Dihydro-4-methyl-7-[(methylamino)methyl]-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃O
MW: 193,246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817509
Núm. CAS: 921938-85-4