6-(Aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine hydrochloride 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Peligro

APOSOR1232-250MGEA 129 EUR
APOSOR1232-250MG APOSOR1232-1G
6-(Aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine hydrochloride 97%
6-(Aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO₂·ClH
MW: 215,677 g/mol
Pto. de fusión: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659057
Núm. CAS: 499770-91-1
UN: 3259
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR