5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR12314-250MGEA
105
EUR
APOSOR12314-250MG
APOSOR12314-1G
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan
Formula:
C₉H₉NO MW: 147,174 g/mol Pto. de fusión: 32…34 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04974039 Núm. CAS: 37798-08-6 UN: 3259 ADR: 8,III |