3-(4-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR12276-1GEA 105 EUR
APOSOR12276-1G
3-(4-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole 98%
3-(4-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237,096 g/mol
Pto. de fusión: 79,5…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01566446
Núm. CAS: 73387-51-6