6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR12215-250MGEA 0 EUR
APOSOR12215-250MG APOSOR12215-1G
6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09064946
Núm. CAS: 450368-20-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR