4-Bromo-1-butyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR11984-1GEA 102 EUR
APOSOR11984-1G APOSOR11984-5G
4-Bromo-1-butyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-butyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁BrN₂
MW: 203,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801022
Núm. CAS: 957062-61-2