3-Isocyanatobenzeneboronic acid, pinacol ester

Atención

APOSOR1190-1GEA 0 EUR
APOSOR1190-1G
3-Isocyanatobenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Isocyanatobenzeneboronic acid, pinacol ester

May form small amount of sediment

Formula: C₁₃H₁₆BNO₃
MW: 245,082 g/mol
Pto. Ebullición: 100…105 °C (2 mm Hg)
Pto. de fusión: 32…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659827
Núm. CAS: 787591-43-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR