2-(Fur-2-yl)pyrrolidine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR11707-1GEA 45.2 EUR
APOSOR11707-1G APOSOR11707-2.5G
2-(Fur-2-yl)pyrrolidine
2-(Fur-2-yl)pyrrolidine
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663415
Núm. CAS: 90086-89-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR