5-(Methoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR11695-1GEA 343 EUR
APOSOR11695-1G
5-(Methoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid 96%
5-(Methoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid
Formula: C₆H₇BO₄S
MW: 185,993 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800878
Núm. CAS: 957062-52-1