6-Chloro-N-cyclopropyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR11613-5GEA 408 EUR
APOSOR11613-5G APOSOR11613-1G
6-Chloro-N-cyclopropyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-amine
6-Chloro-N-cyclopropyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-amine
Formula: C₈H₁₀ClN₃S
MW: 215,703 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800982
Núm. CAS: 951884-05-2