4-Chloro-6-(pentylamino)pyrimidine 98%
APOSOR11508-5GEA 0 EUR
APOSOR11508-5G APOSOR11508-1G
4-Chloro-6-(pentylamino)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(pentylamino)pyrimidine
Formula: C₉H₁₄ClN₃
MW: 199,681 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800956
Núm. CAS: 941294-44-6