6-Chloro-N-cyclopropylpyrimidin-4-amine 98%

Atención

APOSOR11507-5GEA 0 EUR
APOSOR11507-5G APOSOR11507-1G
6-Chloro-N-cyclopropylpyrimidin-4-amine 98%
6-Chloro-N-cyclopropylpyrimidin-4-amine
Formula: C₇H₈ClN₃
MW: 169,612 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09756955
Núm. CAS: 941294-43-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR