4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 98%

Atención

APOSOR11415-1GEA 0 EUR
APOSOR11415-1G APOSOR11415-250MG
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₆BNO₃
MW: 291,194 g/mol
Pto. de fusión: 36…38 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475840
Núm. CAS: 873078-93-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR