Ethyl (2-acetyl-5-chlorophenoxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111601-1GEA 187 EUR
APOSOR111601-1G
Ethyl (2-acetyl-5-chlorophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-5-chlorophenoxy)acetate
Formula: C₁₂H₁₃ClO₄
MW: 256,682 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27949053
Núm. CAS: 30335-94-5