Ethyl 5-bromo-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111595-1GEA 187 EUR
APOSOR111595-1G
Ethyl 5-bromo-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁BrO₃
MW: 283,118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03965818
Núm. CAS: 150612-59-2