1-Thien-2-ylethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111590-1GEA
466
EUR
APOSOR111590-1G
1-Thien-2-ylethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
1-Thien-2-ylethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Formula:
C₁₂H₉Cl₃N₂S MW: 319,637 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01163940 Núm. CAS: 194923-67-6 |