Methyl 3-iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR111562-1GEA 0 EUR
APOSOR111562-1G APOSOR111562-250MG
Methyl 3-iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylate
Methyl 3-iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylate
Formula: C₉H₆IN₃O₄
MW: 347,066 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272206
Núm. CAS: 885520-73-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR