Methyl 3-(4-nitrophenyl)sulphanylpropanoate
APOSOR111556-1GEA
0
EUR
APOSOR111556-1G
Methyl 3-(4-nitrophenyl)sulphanylpropanoate
Methyl 3-(4-nitrophenyl)sulphanylpropanoate
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄S MW: 241,264 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12169615 Núm. CAS: 7597-47-9 |