5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111518-250MGEA
176
EUR
APOSOR111518-250MG
APOSOR111518-1G
5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula:
C₁₃H₁₇N₃O₃ MW: 263,292 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31629932 Núm. CAS: 2244086-24-4 |