Ethyl (4-bromophenyl)(hydroxy)acetate
|
Atención
|
APOSOR111454-1GEA
0
EUR
APOSOR111454-1G
Ethyl (4-bromophenyl)(hydroxy)acetate
Ethyl (4-bromophenyl)(hydroxy)acetate
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₃ MW: 259,097 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16693957 Núm. CAS: 30565-53-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...