Methyl 1-(4-formylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111324-1GEA
0
EUR
APOSOR111324-1G
Methyl 1-(4-formylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 1-(4-formylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₀N₂O₃ MW: 230,219 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29918601 Núm. CAS: 2108305-59-3 |